3,4-Diaminobenzoesäure 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14213.14 A14213.22 A14213.36
A14213.14EA 89.4 CHF
A14213.14 A14213.22 A14213.36
3,4-Diaminobenzoesäure 94%
3,4-Diaminobenzoic acid
Purity: 94% CAS No.: 619-05-6 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 775892
Formel: C₇H₈N₂O₂
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼210 °C (dec.)
Dichte: 1.544 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007726
CAS-Nummer: 619-05-6
EINECS: 210-577-2