3,4-Diaminobenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
112100250
112101000
112105000
ACRO112100250EA
55
CHF
ACRO112100250
ACRO112101000
ACRO112105000
3,4-Diaminobenzoesäure 97%
3,4-Diaminobenzoic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Siedepunkt: 354 Melting Pt: 215 °C (Zers.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007726 CAS-Nummer: 619-05-6 EINECS: 210-577-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |