4-Amino-3-hydroxybenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
354260050 354260250
ACRO354260050EA 50.6 CHF
ACRO354260050 ACRO354260250
4-Amino-3-hydroxybenzoesäure 98%
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Melting Pt: 211…215 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017094
CAS-Nummer: 2374-03-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %