3-Amino-4-hydroxybenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
271490050 271490250
ACRO271490050EA 43.1 CHF
ACRO271490050 ACRO271490250
3-Amino-4-hydroxybenzoesäure 98%
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 198…205 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007697
CAS-Nummer: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 205 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %