5-Nitroanthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
245950050 245950250
ACRO245950050EA 37.1 CHF
ACRO245950050 ACRO245950250
5-Nitroanthranilsäure 98%
5-Nitroanthranilsäure
Formel: C₇H₆N₂O₄
MW: 182.14 g/mol
Melting Pt: 278
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017039
CAS-Nummer: 616-79-5
EINECS: 210-493-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %