Silberbenzoat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
210770100 210770500
ACRO210770100EA 65.9 CHF
ACRO210770100 ACRO210770500
Silberbenzoat 99%
Silberbenzoat
Formel: C₇H₅AgO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013030
CAS-Nummer: 532-31-0
EINECS: 208-533-2
Merck Index: 13,01092
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Silver (Ag) 46.4 to 47.8 %