Natriumbenzoat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms:
Benzoesäure Natriumsalz
EHERC10538000EA
72.3
CHF
EHERC10538000
Natriumbenzoat
Natriumbenzoat
Formel:
C₆H₅COONa MW: 144,11 g/mol Melting Pt: 410…430 °C Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: >100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012463 CAS-Nummer: 532-32-1 EINECS: 208-534-8 REACH: 01-2119460683-35 Merck Index: 12,08725 |