Tragbare Refraktometer, DEF-Chek
Lieferant: Reichert Inc.
635-0507EA 698 CHF
635-0507
Tragbare Refraktometer, DEF-Chek
Refraktometer Handrefraktometer
SCR-Systeme (Selective Catalytic Reduction) für Lkw und Busse mit Dieselmotor benötigen Diesel-Emissions-Fluid (DEF) mit einer exakt 32,5-%igen Urea-Konzentration.
DEF-Chek liefert schnell zuverlässige Ergebnisse.