Lithiumbenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16571.30 A16571.0B
A16571.30EA 214 CHF
A16571.30 A16571.0B
Lithiumbenzoat ≥99%
Lithiumbenzoat
Purity: 99+% CAS No.: 553-54-8 Molecular Formula: C7H5LiO2 Formula Weight: 128.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598089 Merck Reference: 14,5523 MDL No.: MFCD00035540
Formel: C₇H₅LiO₂
Melting Pt: >300 °C
Dichte: 1.397 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035540
CAS-Nummer: 553-54-8
EINECS: 209-042-6
Merck Index: 14,5523