Benzoesäure
Lieferant: Roth Carl
Achtung
5781.1 5781.5
ROTH5781.1EA 63.5 CHF
ROTH5781.1 ROTH5781.5
Benzoesäure
Benzoesäure
Formel: C₇H₆O₂
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 121…123 °C
Dichte: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 121 °C (closed cup)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM