Benzoesäure 99.5% analysis_for
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
221800010 221802500 221800050
ACRO221800010EA 159 CHF
ACRO221800010 ACRO221802500 ACRO221800050
Benzoesäure 99.5% analysis_for
Benzoesäure
Formel: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 121…123 °C
Flash-Pt: 121 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 123 °C
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤4 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in chloroform)