4-Hydroxybenzoesäureethylester ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
A13172.30 A13172.0B A13172.0I
A13172.30EA 64.7 CHF
A13172.30 A13172.0B A13172.0I
4-Hydroxybenzoesäureethylester ≥99%
4-Hydroxybenzoesäureethylester
Purity: 99% CAS No.: 120-47-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 116-118° Boiling Point: 297-298° dec. Merck Reference: 14,3837 MDL No.: MFCD00002353
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 297…298 °C (dec.)
Melting Pt: 116…118 °C
Dichte: 1.078 g/cm³ (131 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002353
CAS-Nummer: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 14,3837