4-Hydroxybenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
110830250 110831000 110835000
ACRO110830250EA 53.9 CHF
ACRO110830250 ACRO110831000 ACRO110835000
4-Hydroxybenzonitril 99%
4-Hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₅NO
Siedepunkt: 148 °C (1 -rr)
Melting Pt: 110…113 °C
Dichte: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002312
CAS-Nummer: 767-00-0
EINECS: 212-175-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.4 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥98.5 %