2,6-Dimethoxybenzonitril 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
181720100 181720500
ACRO181720100EA 40.1 CHF
ACRO181720100 ACRO181720500
2,6-Dimethoxybenzonitril 97%
2,6-Dimethoxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 119…123 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001788
CAS-Nummer: 16932-49-3
EINECS: 241-000-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %