2,5-Dimethoxybenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A15868.06 A15868.14
A15868.06EA 114 CHF
A15868.06 A15868.14
2,5-Dimethoxybenzonitril ≥98%
2,5-Dimethoxybenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 5312-97-0 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 2691937 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016375
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 80…84 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016375
CAS-Nummer: 5312-97-0
EINECS: 226-169-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III