VWR® CalBox®, Kalibriergewichte, Klasse F1, zertifiziert
Lieferant: VWR
VWR®
611-2428EA 560 CHF
611-2428 611-2437 611-2436 611-2435 611-2434 611-2433 611-2432 611-2431 611-2430 611-2429
VWR® CalBox®, Kalibriergewichte, Klasse F1, zertifiziert
Gewichte Kalibriergewichte
Ein preisgünstiges Sortiment von Kalibriersätzen mit nur drei Edelstahl-Gewichten, die die Anforderungen an die routinemäßige Kalibrierung von Präzisions- und Analysenwaagen erfüllen.
  • Jeder Satz verfügt über eine individuelle Seriennummer und ein Kalibrierzertifikat
  • Eindeutige Identifikationsnummer gewährleistet Rückführbarkeit (bei Gewichten ab 1 g)
  • Lasergravur verbessert die Lesbarkeit der Kennzeichnungen
Lieferumfang: Die Gewichte werden in einem modernen Aluminiumkoffer mit Pinzette und Wägepinsel geliefert.