4-Methoxybenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
A15945.06
A15945.14
A15945.22
A15945.06EA
59.1
CHF
A15945.06
A15945.14
A15945.22
4-Methoxybenzonitril ≥99%
4-Methoxybenzonitril
Purity: 99%
CAS No.: 874-90-8
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Odour: Almond-like
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 256-257°
Beilstein Reference: 508117
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001818
Formel:
C₈H₇NO Siedepunkt: 256…257 °C Melting Pt: 57…61 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001818 CAS-Nummer: 874-90-8 EINECS: 212-871-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |