3-Methoxybenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B24171.06
B24171.14
B24171.22
B24171.06EA
58.6
CHF
B24171.06
B24171.14
B24171.22
3-Methoxybenzonitril ≥98%
3-Methoxybenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 1527-89-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5402
Odour: Almond-like
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 110-111°/12mm
Beilstein Reference: 1932666
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001801
Formel:
C₈H₇NO Siedepunkt: 110…111 °C (12 mmHg) Melting Pt: 22…24 °C Dichte: 1.089 Flash-Pt: 105 °C (221 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001801 CAS-Nummer: 1527-89-5 EINECS: 216-201-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |