2-Methoxybenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L01293.06 L01293.14 L01293.22
L01293.06EA 72.3 CHF
L01293.06 L01293.14 L01293.22
2-Methoxybenzonitril ≥98%
2-Methoxybenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 6609-56-9 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5465 Odour: Almond-like Boiling Point: 256° Beilstein Reference: 2207134 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001783
Formel: C₈H₇NO
Siedepunkt: 256 °C
Melting Pt: 24,5 °C
Dichte: 1,093
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001783
CAS-Nummer: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III