3,5-Dinitrobenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A15223.06 A15223.14
A15223.06EA 70.8 CHF
A15223.06 A15223.14
3,5-Dinitrobenzonitril ≥98%
3,5-Dinitrobenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 4110-35-4 Molecular Formula: C7H3N3O4 Formula Weight: 193.12 Melting Point: 127-130° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007228
Formel: C₇H₃N₃O₄
MW: 193,12 g/mol
Melting Pt: 127…130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007228
CAS-Nummer: 4110-35-4
EINECS: 223-889-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III