4-Aminobenzonitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: p-Cyanoaniline, 4-Cyanoaniline, p-Aminobenzonitrile
A13794.09 A13794.18 A13794.30
A13794.09EA 69.8 CHF
A13794.09 A13794.18 A13794.30
4-Aminobenzonitril 98%
4-Aminobenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 873-74-5 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 83-87° Beilstein Reference: 774507 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007821
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 167 °C (1.1 mmHg)
Melting Pt: 83…87 °C
Dichte: 1.274 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007821
CAS-Nummer: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III