3-Aminobenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Cyanoaniline, m-Aminobenzonitrile, m-Cyanoaniline
173040250
173040050
173041000
ACRO173040250EA
93.3
CHF
ACRO173040250
ACRO173040050
ACRO173041000
3-Aminobenzonitril 99%
3-Aminobenzonitril
Formel:
C₇H₆N₂ Siedepunkt: 288…290 °C (1013 hPa) Melting Pt: 50…54 °C Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 112 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007756 CAS-Nummer: 2237-30-1 EINECS: 218-800-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 54 °C |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |