3-Aminobenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Cyanoaniline, m-Aminobenzonitrile, m-Cyanoaniline
A13995.09 A13995.18
A13995.09EA 65.8 CHF
A13995.09 A13995.18
3-Aminobenzonitril 99%
3-Aminobenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 2237-30-1 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 290° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007756
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 290 °C
Melting Pt: 51…53 °C
Dichte: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007756
CAS-Nummer: 2237-30-1
EINECS: 218-800-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III