Anthranilonitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Cyanoaniline, o-Cyanoaniline, 2-Aminobenzonitrile, o-Aminobenzonitrile
A12286.18 A12286.30
A12286.18EA 82.8 CHF
A12286.18 A12286.30
Anthranilonitril 98%
Anthranilonitril
Purity: 98% CAS No.: 1885-29-6 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Flash Point: 145°(293°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 286° Beilstein Reference: 907187 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007631
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 286 °C
Melting Pt: 45…49 °C
Dichte: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 145 °C (293 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007631
CAS-Nummer: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III