Anthranilonitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Cyanoaniline, o-Cyanoaniline, 2-Aminobenzonitrile, o-Aminobenzonitrile
104920100 104921000
ACRO104920100EA 27.9 CHF
ACRO104920100 ACRO104921000
Anthranilonitril 98%
Anthranilonitril
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 267…268 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 46…50 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 145 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007631
CAS-Nummer: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %