Benzonitril 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
105540010
105540025
ACRO105540010EA
74
CHF
ACRO105540010
ACRO105540025
Benzonitril 99%, rein
Benzonitril
Formel:
C₇H₅N Siedepunkt: 188…191 °C (760 mmHg) Melting Pt: –13 °C Dichte: 1,01 g/cm³ Flash-Pt: 71 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001770 CAS-Nummer: 100-47-0 EINECS: 202-855-7 UN: 2224 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,01098 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 96.0 to 104.0 % |