4-Phenoxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B22329.03 B22329.06 B22329.14
B22329.03EA 59.5 CHF
B22329.03 B22329.06 B22329.14
4-Phenoxybenzaldehyd ≥98%
4-Phenoxybenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 67-36-7 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6110 Melting Point: 24-25° Boiling Point: 184-186°/14mm Beilstein Reference: 1947841 MDL No.: MFCD00003383
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Siedepunkt: 184…186 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 24…25 °C
Dichte: 1.132
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003383
CAS-Nummer: 67-36-7
EINECS: 200-650-7