4-Phenoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
198930050 198930250
ACRO198930050EA 77.1 CHF
ACRO198930050 ACRO198930250
4-Phenoxybenzaldehyd 98%
4-Phenoxybenzaldehyd
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Siedepunkt: 185 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 24…25 °C
Dichte: 1.132 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003383
CAS-Nummer: 67-36-7
EINECS: 200-650-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %