2,4,6-Trihydroxybenzaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A19678.03
A19678.06
A19678.14
A19678.03EA
60.3
CHF
A19678.03
A19678.06
A19678.14
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyd 95%
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 487-70-7
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 2254429
Formel:
C₇H₆O₄ Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa) Melting Pt: ∼195 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003329 CAS-Nummer: 487-70-7 EINECS: 207-663-7 |