3,4-Dihydroxybenzaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyms:
Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20475.0025
8.20475.0100
8.20475.0025EA
110
CHF
8.20475.0025
8.20475.0100
3,4-Dihydroxybenzaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzaldehyd
Formel:
C₇H₆O₃ Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa) Melting Pt: 150…155 °C Dichte: 1.505 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003370 CAS-Nummer: 139-85-5 EINECS: 205-377-7 Merck Index: 12,08079 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 6.3 g/l (25 °C) |
Melting Point | 152 - 156 °C |
Molar Mass | 138.12 g/mol |