2,4-Dihydroxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
173640250 173641000 173645000
ACRO173640250EA 62.8 CHF
ACRO173640250 ACRO173641000 ACRO173645000
2,4-Dihydroxybenzaldehyd 98%
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Siedepunkt: 220…228 °C (22 mmHg)
Melting Pt: 133…138 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011686
CAS-Nummer: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Index: 12,08324
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥97.5 %