2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
160530100
160530250
160532500
ACRO160530100EA
69.5
CHF
ACRO160530100
ACRO160530250
ACRO160532500
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd 98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa) Melting Pt: 118…120 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003313 CAS-Nummer: 830-79-5 EINECS: 212-598-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 118 to 120 °C |
GC | ≥97.5 % |