Syringaldehyd
Lieferant: Molekula
49805673-25G 49805673 49805673-70KG
MOLE49805673-25GEA 0 CHF
MOLE49805673-25G MOLE49805673 MOLE49805673-70KG
Syringaldehyd
Syringaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₄
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006943
CAS-Nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191