Syringaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12933.06
A12933.14
A12933.22
A12933.06EA
54.7
CHF
A12933.06
A12933.14
A12933.22
Syringaldehyd ≥98%
Syringaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 134-96-3
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 110-113°
Boiling Point: 192-193°/14mm
Merck Reference: 14,9015
MDL No.: MFCD00006943
Formel:
C₉H₁₀O₄ Siedepunkt: 192…193 °C (14 mmHg) Melting Pt: 110…113 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006943 CAS-Nummer: 134-96-3 EINECS: 205-167-5 Merck Index: 14,9015 |