Syringaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
132880050 132880250 132881000
ACRO132880050EA 30.7 CHF
ACRO132880050 ACRO132880250 ACRO132881000
Syringaldehyd 98%
Syringaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Siedepunkt: 192…193 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 110…113 °C
Dichte: 1.013 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006943
CAS-Nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige to green to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥97.5 %