2,4-Dimethoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
115380250 115381000 115385000
ACRO115380250EA 40.9 CHF
ACRO115380250 ACRO115381000 ACRO115385000
2,4-Dimethoxybenzaldehyd 98%
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 165 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 68…72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003311
CAS-Nummer: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %