VWR® , Umwälzthermostate
Lieferant: VWR Collection
462-0219EA 5050 CHF
462-0219 462-0218 462-0217 462-0216 462-0215 462-0222 462-0220 462-0221
VWR® , Umwälzthermostate
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit integriertem Umwälzthermostat
Umwälzthermostate mit Edelstahlbad, wahlweise mit Advanced Programmable- oder Advanced Digital-Temperaturregler. Beide Ausführungen bieten eine einfache Navigation auf großen, intuitiven Displays, mehrere Kommunikationsoptionen einschließlich USB-A und -B, RS232/485 und Ethernet sowie eine externe Temperatursonde. Zum Ablassen des Badgefäßes kann die vordere Abdeckplatte abgenommen werden. Alle Modelle verfügen über einstellbare Übertemperaturabschaltpunkte und Übertemperaturschutz. Die DuraTop™ Oberfläche bleibt auch bei hohen Arbeitstemperaturen stets kühl.
  • Arbeitstemperaturen von Umgebungstemperatur +10 bis +200 °C mit einer Temperaturstabilität von ±0,01 °C
  • Druck-/Saugpumpe mit variabler Drehzahl und externer Umwälzungs- und Temperaturregelung
  • Swivel 180™ Drehregler, LidDock™ Deckelstausystem und chemikalienbeständiges DuraTop™ Deck
  • Ereigniszeitplanung (Uhrzeit und Datum), Echtzeituhr und Temperaturtrends für bis zu 10 Tage mit Advanced Programmable Modellen
  • Wählbare Startbildschirme und Bildschirmhilfe
  • Automatische und/oder einstellbare Leistungsoptimierung
Digitale Modelle besitzen ein intuitives 9,5-cm-Display mit Touchpad-Bedienung, 1-Punkt-Kalibrierung sowie Menüs und Bedienungshilfen in 4 Sprachen: Französisch, Deutsch, Spanisch und Englisch.
Programmierbare Modelle verfügen über ein intuitives 10,9-cm-SmartTouch-Display, die Möglichkeit zur 5-Punkt-Kalibrierung, Menüs und Bedienungshilfen in 6 Sprachen (Französisch, Deutsch, Spanisch, Englisch, Chinesisch und Arabisch) sowie Zeit- und Temperaturprogrammierung (zehn 100-Schritte-Programme).
Comply with DIN 12876-1, Safety Class III
Maximum pump capacities:
16,7 l/min, 250 mbar; suction: 12,2 l/min
Zertifizierungen: Entspricht DIN 12876-1, Sicherheitsklasse III
Maximale Pumpenleistung:
16,7 l/min, 250 mbar; Saugkraft: 12,2 l/min
Lieferumfang: Lieferung mit Behälterdeckel, Bypass-Schlauch, männlichen Einlass- und Auslassadaptern für 47-, 63- und 95-mm-Schläuche, ¼"-auf-M16-Adapter sind ebenfalls enthalten. Einzelheiten zu Sonden und Zubehör finden Sie unter www.vwr.com. Bitte beachten Sie, dass die Die mitgelieferten Schläuche können nur bis zu 120 °C verwendet werden. Wenn Sie bei höheren Arbeitstemperaturen arbeiten, müssen Sie die Bypass-Schläuche und Anschlüsse an die gewünschte Arbeitstemperatur anpassen – wenden Sie sich bitte an Ihren Avantor-Vertriebsmitarbeiter.
Bitte beachten * RT = Umgebungstemperatur