2,3-Dimethoxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
115370500 115370100
ACRO115370500EA 114 CHF
ACRO115370500 ACRO115370100
2,3-Dimethoxybenzaldehyd 97%
2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 49…54 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003309
CAS-Nummer: 86-51-1
EINECS: 201-677-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %