4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
335930010 335930050 335930250
ACRO335930010EA 40.4 CHF
ACRO335930010 ACRO335930050 ACRO335930250
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd 98%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 273
Melting Pt: 153…158 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051964
CAS-Nummer: 18278-34-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %