Messkolben, Klasse A, weiße Graduierung, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
216787309 216780704 216782405 216780807 216781203 216781409 216781709 216782508 216783204 216784406 216785402 216786304 216783607
612-5212EA 250 CHF
612-5212 612-4998 612-5205 612-4999 612-5202 612-5203 612-5204 612-5206 612-5207 612-5209 612-5210 612-5211 612-5208
Messkolben, Klasse A, weiße Graduierung, DURAN®
Kolben Messkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit PE-Stopfen, ohne Konformitätsbescheinigung
  • Mit geritzter Ringmarke
  • Weißes Druckbild
  • Mit Chargenzertifikat
Typical applications precise measurement of specified liquid amounts, preparation and storage of standard solutions.
With printed retrace code (batch identification).
*Weithals
Zertifizierungen: ISO 1042