4-Octyloxybenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-(Octyloxy)benzaldehyde
B20692.06 B20692.14
B20692.06EA 88.5 CHF
B20692.06 B20692.14
4-Octyloxybenzaldehyd ≥97%
4-Octyloxybenzaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 24083-13-4 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.33 Refractive Index: 1.5220 Boiling Point: 140-142°/0.1mm MDL No.: MFCD00014136
Formel: C₁₅H₂₂O₂
Siedepunkt: 140…142 °C (0.1 mmHg)
Dichte: 0.982
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014136
CAS-Nummer: 24083-13-4
EINECS: 246-012-1