4-Ethoxybenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11987.14
A11987.22
A11987.36
A11987.14EA
53.8
CHF
A11987.14
A11987.22
A11987.36
4-Ethoxybenzaldehyd ≥97%
4-Ethoxybenzaldehyd
Purity: 97+%
CAS No.: 10031-82-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₀O₂ Siedepunkt: 253…255 °C Melting Pt: 13…14 °C Dichte: 1.08 Flash-Pt: <110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003388 CAS-Nummer: 10031-82-0 EINECS: 233-093-3 |