m-Anisaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methoxybenzaldehyde
156760250 156761000 156765000
ACRO156760250EA 36.2 CHF
ACRO156760250 ACRO156761000 ACRO156765000
m-Anisaldehyd 97%
m-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (50 mmHg)
Dichte: 1.119 g/cm³
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003361
CAS-Nummer: 591-31-1
EINECS: 209-712-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) (Limit about 0.005 %) Passes test
Bromate (BrO3) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %