Färbetrog nach Hellendahl, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
SCOT233140001EA 428 CHF
SCOT233140001
Färbetrog nach Hellendahl, DURAN®
Dosen Färbeküvetten
Soda-Lime glass.
For up to 16 microscope slides (76x26 mm).
Bitte beachten Note: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60°C (glass corrosion is possible).