Färbetrog nach Coplin, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
SCOT233190006EA 352 CHF
SCOT233190006
Färbetrog nach Coplin, DURAN®
Dosen Färbeküvetten
Soda-lime glass.
For 10 standard microscopy slides (76×26 mm).
Bitte beachten Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60 °C (glass corrosion is possible).