4-Nitrobenzaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ200
8.06766.0025 8.06766.0100
8.06766.0025EA 59.4 CHF
8.06766.0025 8.06766.0100
4-Nitrobenzaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₅NO₃
MW: 151.12 g/mol
Siedepunkt: 300
Melting Pt: 106
Dichte: 1.546 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007346
CAS-Nummer: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 12,06684
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.34 g/l (25 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3