3-Nitrobenzaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13594.0B A13594.30 A13594.36
A13594.0BEA 347 CHF
A13594.0B A13594.30 A13594.36
3-Nitrobenzaldehyd ≥99%
3-Nitrobenzaldehyd
Purity: 99% CAS No.: 99-61-6 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Melting Point: 57-59° Boiling Point: 164°/23mm Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007249
Formel: C₇H₅NO₃
Siedepunkt: 164 °C (23 mmHg)
Melting Pt: 57…59 °C
Dichte: 1.481 g/cm³ (0 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007249
CAS-Nummer: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Merck Index: 14,6587