3-Nitrobenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
128411000 128415000
ACRO128411000EA 34.5 CHF
ACRO128411000 ACRO128415000
3-Nitrobenzaldehyd 99%
3-Nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₅NO₃
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 56…59 °C
Dichte: 1,481 g/cm³ (0 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007249
CAS-Nummer: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
UN: 3077
Merck Index: 12,06684
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-brown Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %