2-Nitrobenzaldehyd 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
128400250 128401000 128405000
ACRO128400250EA 59.8 CHF
ACRO128400250 ACRO128401000 ACRO128405000
2-Nitrobenzaldehyd 99+%
2-Nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₅NO₃
MW: 151.12 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (23 mmHg)
Melting Pt: 41…44 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007132
CAS-Nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥99.0 %