Messkolben, Klasse A
Lieferant: KARTELL
1696 1697 1698 1699
KART1696EA 805 CHF
KART1696 KART1697 KART1698 KART1699
Messkolben, Klasse A
Kolben Messkolben
PFA, durchscheinend, mit Schraubverschluss.
  • High chemical resistance
  • High temperature resistance (−250 to +270 °C)
  • Individually calibrated ringmark
Zertifizierungen: According to DIN EN ISO 1042